Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de una vía DURAN™, completa con llave de PTFE
Cierre con tapón de PTFE para un funcionamiento sin grasa.
Marca: DWK Life Sciences 286413605
Descripción
Las llaves de paso de una vía DURAN™ completas con tapones de válvula de PTFE permiten un funcionamiento sin grasa. El cierre de seguridad del grifo de 3 piezas sujeta el tapón del grifo al manguito del grifo.
- Manguito de válvula de cierre pulido con tapón de válvula de PTFE para un funcionamiento sin grasa
- El cierre de seguridad del grifo de 3 piezas sujeta el tapón del grifo al manguito del grifo.
- Conicidad 1:10
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
4 mm | |
Boro 3.3, PTFE | |
NS 14.5 | |
50/Paq. |
10 mm | |
Sí | |
1,5 mm | |
Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |