Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de una vía DURAN™, completa con llave de PTFE
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las llaves de paso de una vía DURAN™ completas con tapones de válvula de PTFE permiten un funcionamiento sin grasa. El cierre de seguridad del grifo de 3 piezas sujeta el tapón del grifo al manguito del grifo.
- Manguito de válvula de cierre pulido con tapón de válvula de PTFE para un funcionamiento sin grasa
- El cierre de seguridad del grifo de 3 piezas sujeta el tapón del grifo al manguito del grifo.
- Conicidad 1:10
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 6 mm |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Material | Boro 3.3, PTFE, PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Tamaño del tapón | NS 21.5 |
| Anchura (métrico) | 1,5 mm |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |