Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de una vía DURAN™, completa con llave de PTFE
Cierre con tapón de PTFE para un funcionamiento sin grasa.
Marca: DWK Life Sciences 286413408
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las llaves de paso de una vía DURAN™ completas con tapones de válvula de PTFE permiten un funcionamiento sin grasa. El cierre de seguridad del grifo de 3 piezas sujeta el tapón del grifo al manguito del grifo.
- Manguito de válvula de cierre pulido con tapón de válvula de PTFE para un funcionamiento sin grasa
- El cierre de seguridad del grifo de 3 piezas sujeta el tapón del grifo al manguito del grifo.
- Conicidad 1:10
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
2.5 mm | |
Borosilicate Glass (3.3), PTFE | |
14.5 NS | |
50/Pk. |
9 mm | |
sí | |
1.5 mm | |
Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
Título del producto
DWK Life Sciences Llave de paso de una vía DURAN™, completa con llave de PTFE > Calibre de 2,5 mm, NS 14,5
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido