Learn More
DWK Life Sciences Embudo de separación DURAN™, forma cónica, con llave de vidrio
El embudo de separación permite la separación de líquidos no miscibles (extracción líquido-líquido).
Marca: DWK Life Sciences 242946308
191.90 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
Un embudo de separación tiene la forma de un matraz apuntado con una llave de drenaje en la punta. El embudo de separación se utiliza para la extracción líquido-líquido de dos líquidos no miscibles (proceso de separación de sustancias) y, por lo tanto, también puede utilizarse en procesos de limpieza. El líquido de mayor densidad se acumula en la parte inferior del recipiente y puede drenarse a través del grifo de drenaje. La escala impresa permite una determinación exacta del volumen.
- Su forma cónica lo hace muy adecuado para la separación de fases
- Incluye una llave de paso en la base estándar, un dispositivo de retención y un tapón de plástico
- Con llave fiable
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
2000 ml | |
Borosilicato 3.3, Polipropileno | |
Separación de fases; extracción líquido-líquido |
13 mm | |
Sí | |
1 unidad |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14