Learn More
DWK Life Sciences Embudo de separación DURAN™, forma cónica, con llave de vidrio
El embudo de separación permite la separación de líquidos no miscibles (extracción líquido-líquido).
80.80€ - 202.00€
Especificaciones
Material | Borosilicato 3.3, Polipropileno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Separación de fases; extracción líquido-líquido |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10763121
|
DWK Life Sciences
242942409 |
100 ml |
80.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10379600
|
DWK Life Sciences
242943602 |
250 ml |
90.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10470021
|
DWK Life Sciences
242944401 |
500 ml |
110.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10359650
|
DWK Life Sciences
242945406 |
1000 ml |
153.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10369650
|
DWK Life Sciences
242946308 |
2000 ml |
202.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10516532
|
DWK Life Sciences
242941704 |
50 ml |
88.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Un embudo de separación tiene la forma de un matraz apuntado con una llave de drenaje en la punta. El embudo de separación se utiliza para la extracción líquido-líquido de dos líquidos no miscibles (proceso de separación de sustancias) y, por lo tanto, también puede utilizarse en procesos de limpieza. El líquido de mayor densidad se acumula en la parte inferior del recipiente y puede drenarse a través del grifo de drenaje. La escala impresa permite una determinación exacta del volumen.
- Su forma cónica lo hace muy adecuado para la separación de fases
- Incluye una llave de paso en la base estándar, un dispositivo de retención y un tapón de plástico
- Con llave fiable
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
Borosilicato 3.3, Polipropileno | |
Sí | |
Separación de fases; extracción líquido-líquido | |
1 unidad |