Learn More
DWK Life Sciences Probeta de medición, con base hexagonal, clase A, escala azul, graduaciones en anillo, con certificado de lote y certificado de conformidad
Las probetas de medición DURAN™ sirven para contener cantidades variables de líquidos para medirlos.
Marca:  DWK Life Sciences 213900701
23.80 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15240846
  • 25.05€ / paquete de 2
En stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las probetas de medición DURAN™ sirven para contener cantidades variables de líquidos para medirlos. Disponible en dos clases de precisión diferentes – clase A con graduación de puntos principales con anillo y clase B con graduación de línea. Para una diferenciación adicional, las probetas de medición con precisión de clase A tienen una graduación azul, mientras que las probetas de medición de clase B tienen una graduación blanca. Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO. Por lo tanto, la concentración deseada puede crearse con precisión. Las probetas de medición con número de lote y clase A de precisión se suministran con un certificado de lote. Este certificado informa del valor medio obtenido al medir el lote en cuestión, la desviación estándar y el día de emisión. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18,01.
  • Calibración basada en el volumen vertido (pulgadas) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Gran base hexagonal equipada con tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
  • Un grosor de pared uniforme en todo el rango de medición evita errores de cuña
  • Impresión azul de alta resistencia
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Graduaciones con anillos circulares
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±0,05 ml
12 mm
Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
Vidrio borosilicatado (3.3)
5 ml
2/paq.
250 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Probeta de medición, con base hexagonal, clase A, escala azul, graduaciones en anillo, con certificado de lote y certificado de conformidad > 5 ml