Learn More
DWK Life Sciences Condensador Liebig DURAN™, (condensadores West), con 2 juntas esmeriladas estándar y 2 conexiones de tubo de plástico atornilladas
El condensador Liebig es adecuado para condensar vapores de mezclas de reacción (destilación).
Marca:  DWK Life Sciences 242518202
76.27 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10080051
  • 84.40€ / cada uno
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Usar código promocional 24123 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
El condensador Liebig es uno de los tipos de condensador más conocidos y se utiliza para destilar mezclas de reacción. El condensador es un tubo con extremos esmerilados estándar y una camisa de vidrio. El agua de refrigeración se alimenta a través de la camisa en principio de contraflujo para aumentar la capacidad de refrigeración.
  • Tiene una superficie de intercambio de calor relativamente pequeña y, por lo tanto, una capacidad de refrigeración relativamente baja
  • Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Condensador de producto para separaciones de destilado; destilación; refrigeración por contracorriente; las juntas esmeriladas estándar de 250 mm (con junta esmerilada estándar 14/23, junta esmerilada estándar 24/29 y junta de esmerilada estándar 29/32) y de 400 mm (con junta esmerilada estándar 24/29) son tamaños especiales y no conformes a DIN
1 unidad
Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona
400 mm
NS 29/32
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Condensador Liebig DURAN™, (condensadores West), con 2 juntas esmeriladas estándar y 2 conexiones de tubo de plástico atornilladas > NS 29/32, 400 mm