Learn More
DWK Life Sciences Condensador Liebig DURAN™, (condensadores West), con 2 juntas esmeriladas estándar y 2 conexiones de tubo de plástico atornilladas
Código de producto. p-7189202 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Longitud (métrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud (métrico) unitSize
10325441 NS 29/32 250 mm 1 PCS
10756921 NS 14/23 160 mm cada uno
10243171 NS 14/23 250 mm cada uno
10365391 NS 24/29 250 mm cada uno
10480493 NS 24/29 400 mm cada uno
10080051 NS 29/32 400 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10325441
Marca: DWK Life Sciences 242517206
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El condensador Liebig es adecuado para condensar vapores de mezclas de reacción (destilación).
El condensador Liebig es uno de los tipos de condensador más conocidos y se utiliza para destilar mezclas de reacción. El condensador es un tubo con extremos esmerilados estándar y una camisa de vidrio. El agua de refrigeración se alimenta a través de la camisa en principio de contraflujo para aumentar la capacidad de refrigeración.
  • Tiene una superficie de intercambio de calor relativamente pequeña y, por lo tanto, una capacidad de refrigeración relativamente baja
  • Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Condensador de producto para separaciones de destilado; destilación; refrigeración por contracorriente; las juntas esmeriladas estándar de 250 mm (con junta esmerilada estándar 14/23, junta esmerilada estándar 24/29 y junta de esmerilada estándar 29/32) y de 400 mm (con junta esmerilada estándar 24/29) son tamaños especiales y no conformes a DIN
Longitud (métrico) 250 mm
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar NS 29/32
Material Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona
Tipo Tamaño no DIN