Learn More
DWK Life Sciences Cabezal del embudo del filtro DURAN™, con embudo de PP, y dos juntas FKM
Gracias a la posibilidad de intercambiar sus partes individuales, el cabezal del embudo del filtro es adecuado para casi cualquier filtración.
27.95€ - 153.00€
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) | 48 mm |
---|---|
Material | Boro 3.3, Polipropileno, FKM |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Se incluye separación del filtrado para su procesamiento posterior; análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración a presión reducida; filtración; embudo de PP y dos cierres de FKM en el ámbito de entrega del accesorio del filtro. Los discos de manguito cortado adecuados como soporte para filtros de papel y membrana están disponibles por separado |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10598861
|
DWK Life Sciences
247202407 |
30 ml |
27.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10202231
|
DWK Life Sciences
247205001 |
250 ml |
66.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10202321
|
DWK Life Sciences
247209003 |
1000 ml |
153.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno de laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se necesitan filtros que se seleccionan de acuerdo con la aplicación en lo que respecta al tamaño y la porosidad. El cabezal del embudo del filtro que consta de la cabeza del filtro, el anillo de sellado, el disco del filtro de vidrio y el embudo se pueden desmontar en sus partes individuales y cada componente individual se puede sustituir o variar para adaptar el filtro a la aplicación. Los tres tamaños de las unidades combinados con cuatro placas de filtro de diferentes porosidades conforman 12 opciones diferentes de filtro.
- Los discos de filtro intercambiables permiten una selección específica del filtro
- Disponible en tres diámetros de filtro, cada uno de los cuales está disponible en cuatro porosidades diferentes
- Para permitir una extracción sencilla y segura del material filtrado, la placa del filtro debe insertarse entre dos juntas FKM.
- El disco del filtro tiene una larga vida útil, ya que los discos no se dañan cuando el residuo se elimina
- Es posible limpiar fácilmente ambos lados
- Componentes y discos rentables que se pueden solicitar por separado según se necesite
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
48 mm | |
Sí | |
1 unidad |
Boro 3.3, Polipropileno, FKM | |
Se incluye separación del filtrado para su procesamiento posterior; análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración a presión reducida; filtración; embudo de PP y dos cierres de FKM en el ámbito de entrega del accesorio del filtro. Los discos de manguito cortado adecuados como soporte para filtros de papel y membrana están disponibles por separado |