Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sistema de filtración , con embudo de PP, y dos juntas de FKM
Debido a la intercambiabilidad de sus partes individuales, el sistema de filtración es adecuado para cualquier filtración.
Marca: DWK Life Sciences 247205001
59.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno de laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se necesitan filtros que se seleccionan de acuerdo con la aplicación en lo que respecta al tamaño y la porosidad. El cabezal del embudo del filtro que consta de la cabeza del filtro, el anillo de sellado, el disco del filtro de vidrio y el embudo se pueden desmontar en sus partes individuales y cada componente individual se puede sustituir o variar para adaptar el filtro a la aplicación. Los tres tamaños de las unidades combinados con cuatro placas de filtro de diferentes porosidades conforman 12 opciones diferentes de filtro.
- Los discos de filtro intercambiables permiten una selección específica del filtro
- Disponible en tres diámetros de filtro, cada uno de los cuales está disponible en cuatro porosidades diferentes
- Para permitir una extracción sencilla y segura del material filtrado, la placa del filtro debe insertarse entre dos juntas FKM.
- El disco del filtro tiene una larga vida útil, ya que los discos no se dañan cuando el residuo se elimina
- Es posible limpiar fácilmente ambos lados
- Componentes y discos rentables que se pueden solicitar por separado según se necesite
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
48 mm | |
Boro 3.3, Polipropileno, FKM | |
Se incluye separación del filtrado para su procesamiento posterior; análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración a presión reducida; filtración; embudo de PP y dos cierres de FKM en el ámbito de entrega del accesorio del filtro. Los discos de manguito cortado adecuados como soporte para filtros de papel y membrana están disponibles por separado | |
Roscas, tamaño 54 |
250 ml | |
Sí | |
50 mm | |
1 unidad |