Learn More
DWK Life Sciences Crisol filtrante DURAN™
Los crisoles filtrantes son filtros que se utilizan como canaletas filtrantes en la separación sólido-líquido por medio del vacío. Son particularmente adecuados para la precipitación, que debe secarse a un peso constante.
189.00€ - 672.00€
Especificaciones
Material | Boro 3,3 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis inorgánico cualitativo y química de preparativos; separación y procesamiento posterior del residuo del filtro; separación y procesamiento posterior del residuo del filtro; filtración a presión reducida; filtrado; manguito de caucho y alimentación del filtro disponibles |
Cantidad | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11736273
|
DWK Life Sciences
258510306 |
8 ml | 3 |
189.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11746273
|
DWK Life Sciences
258510409 |
8 ml | 4 |
217.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11756273
|
DWK Life Sciences
258511105 |
15 ml | 1 |
189.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11786283
|
DWK Life Sciences
258511302 |
15 ml | 3 |
189.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11796283
|
DWK Life Sciences
258511405 |
15 ml | 4 |
228.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11706293
|
DWK Life Sciences
258512101 |
30 ml | 1 |
196.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11716293
|
DWK Life Sciences
258512307 |
30 ml | 3 |
203.84€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11726293
|
DWK Life Sciences
258512504 |
30 ml | 5 |
426.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11736293
|
DWK Life Sciences
258513106 |
50 ml | 1 |
286.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11746303
|
DWK Life Sciences
258513303 |
50 ml | 3 |
286.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11756303
|
DWK Life Sciences
258513406 |
50 ml | 4 |
334.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11732095
|
DWK Life Sciences
258513209 |
50 ml | 2 |
286.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11776848
|
DWK Life Sciences
258512204 |
30 ml | 2 |
196.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11757188
|
DWK Life Sciences
258511208 |
15 ml | 2 |
189.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11767188
|
DWK Life Sciences
258512401 |
30 ml | 4 |
218.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11777188
|
DWK Life Sciences
258513509 |
50 ml | 5 |
672.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11776248
|
DWK Life Sciences
258510203 |
8 ml | 2 |
189.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno de laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se necesitan filtros que se seleccionan de acuerdo con la aplicación en lo que respecta al tamaño y la porosidad. Los crisoles filtrantes son filtros que se utilizan para la separación sóldo-líquido por medio de vacío. Los crisoles de filtración tienen un fondo de vidrio que sirve como medio filtrante y no requiere de más papel de filtro. Los crisoles de filtración también son embudos filtrantes. Solo difieren en la ausencia de la rama. Esto permite, sin embargo, una colocación segura del crisol y otros pasos de trabajo como, p. ej., el secado en un desecador al vacío del residuo retenido por el filtro.
- Los crisoles filtrantes no tienen rama, permitiendo de este modo que el crisol se pueda apoyar sobre una superficie de manera segura y, p. ej., dejar secar el sólido recogido.
- Se estrecha a menor anchura hacia la base y reduce una contaminación potencial de la junta de goma.
- De vidrio DURAN™ con su excelente resistencia química y térmica
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
Boro 3,3 | |
Sí | |
Análisis inorgánico cualitativo y química de preparativos; separación y procesamiento posterior del residuo del filtro; separación y procesamiento posterior del residuo del filtro; filtración a presión reducida; filtrado; manguito de caucho y alimentación del filtro disponibles | |
10/paq. |