Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno de laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se necesitan filtros que se seleccionan de acuerdo con la aplicación en lo que respecta al tamaño y la porosidad. Los crisoles filtrantes son filtros que se utilizan para la separación sóldo-líquido por medio de vacío. Los crisoles de filtración tienen un fondo de vidrio que sirve como medio filtrante y no requiere de más papel de filtro. Los crisoles de filtración también son embudos filtrantes. Solo difieren en la ausencia de la rama. Esto permite, sin embargo, una colocación segura del crisol y otros pasos de trabajo como, p. ej., el secado en un desecador al vacío del residuo retenido por el filtro.
- Los crisoles filtrantes no tienen rama, permitiendo de este modo que el crisol se pueda apoyar sobre una superficie de manera segura y, p. ej., dejar secar el sólido recogido.
- Se estrecha a menor anchura hacia la base y reduce una contaminación potencial de la junta de goma.
- De vidrio DURAN™ con su excelente resistencia química y térmica
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 46 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis inorgánico cualitativo y química de preparativos; separación y procesamiento posterior del residuo del filtro; separación y procesamiento posterior del residuo del filtro; filtración a presión reducida; filtrado; manguito de caucho y alimentación del filtro disponibles |
| Porosidad | 4 |
| Cantidad | 10/paq. |