Learn More
DWK Life Sciences Matraz Erlenmeyer DURAN™, con junta esmerilada estándar
Los matraces Erlenmeyer con junta esmerilada estándar permiten, entre otras cosas, el almacenamiento de una solución mediante el cierre hermético del recipiente.
Marca: DWK Life Sciences 241934706
342.19 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
Debido a su gran tamaño, los matraces Erlenmeyer son adecuados, por ejemplo, para preparar soluciones y almacenarlas. La molienda adicional permite un cierre hermético del recipiente.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
Especificaciones
105 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
10/paq. | |
NS 45/40 |
500 ml | |
La mezcla de varios componentes; soluciones de dilución; medición de cantidades líquidas; calentamiento; tamaños de volumen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) y 1000 ml (NS 45/40) no se ajustan a la norma DIN ISO | |
Sin tamaño DIN/ISO | |
Autoclavable |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14