Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer con unión cónica esmerilada
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 4797
- Con escala (volumen aprox./ml)
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con junta cónica esmerilada, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Junta cónica esmerilada, etiqueta de inscripción |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Junta de toma | 45/40 NS |
| Diámetro exterior (métrico) | 105 mm |