Learn More
DWK Life Sciences Embudo de goteo DURAN™, cilíndrico, con escala y junta esmerilada
El embudo de goteo permite una adición dosificada de soluciones.
Marca: DWK Life Sciences 241242505
Descripción
La adición dosificada de soluciones, mezclas de reacción y/o productos químicos se puede realizar de manera óptima mediante un embudo de goteo. Este diseño dispone de una junta esmerilada estándar adicional en el extremo inferior, que permite una conexión precisa a, por ejemplo, matraces de cuello múltiple.
- Con llave de paso estándar y dispositivo de retención
- Se puede ajustar la velocidad de suministro
- Cilíndrico con escala
- Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
Especificaciones
100 ml | |
Sí | |
Suministro de líquido uniforme y medido a una mezcla de reacción; medición de cantidades de líquido; embudos de goteo con un volumen de 250 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) y 500 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) son tamaños especiales y no conforme a DIN ISO | |
1 unidad |
Borosilicato 3.3, Polipropileno | |
NS 14/23 | |
2 |