Learn More
DWK Life Sciences Embudo de goteo DURAN™, cilíndrico, con escala y junta esmerilada
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del cono:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
La adición dosificada de soluciones, mezclas de reacción y/o productos químicos se puede realizar de manera óptima mediante un embudo de goteo. Este diseño dispone de una junta esmerilada estándar adicional en el extremo inferior, que permite una conexión precisa a, por ejemplo, matraces de cuello múltiple.
- Con llave de paso estándar y dispositivo de retención
- Se puede ajustar la velocidad de suministro
- Cilíndrico con escala
- Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Borosilicato 3.3, Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Tamaño del cono | NS 14/23 |
| Para utilizar con (aplicación) | Suministro de líquido uniforme y medido a una mezcla de reacción; medición de cantidades de líquido; embudos de goteo con un volumen de 250 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) y 500 ml (con conector: 29/32, cono: 24/29) son tamaños especiales y no conforme a DIN ISO |
| Graduaciones | 1 |
| Cantidad | 1 unidad |