Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o contener y recoger productos químicos. Los matraces con fondo redondo de tres cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales paralelos se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03304437
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10325831
  • 100.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Descripción
  • Conforme a DIN 12392
  • Dos cuellos laterales paralelos en ángulo de 90°
  • Con juntas cónicas esmeriladas, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
100 mL
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
Redondo
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo > Capacidad/Junta de toma: 100 ml-29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central