Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o contener y recoger productos químicos. Los matraces con fondo redondo de tres cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales paralelos se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
48.00€ - 512.00€
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Forma del fondo Redondo
Ver más especificaciones
Productos 14
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Junta de toma Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Junta de toma Precio Cantidad y disponibilidad  
10720992
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03305488
10 L 29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central
512.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Añadir a la cesta
10413121
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03304470
1000 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
71.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
10102001
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03305470
1000 mL 29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central
87.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Añadir a la cesta
10599421
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03304137
100 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
65.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Añadir a la cesta
10662852
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03304273
2000 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
160.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Añadir a la cesta
10070331
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03305473
2000 mL 29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central
109.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
10612931
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03304149
250 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
48.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
10325831
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03304437
100 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
100.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Añadir a la cesta
10344931
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03304249
250 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
82.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Añadir a la cesta
10261311
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03305479
4 L 29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central
248.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
10422931
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03304158
500 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
51.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Añadir a la cesta
10519961
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03304258
500 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
86.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Añadir a la cesta
10578081
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03305485
6 L 29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central
299.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
10273151
Ver documentos
Lenz Laborglasinstrumente™
03304458
500 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
87.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conforme a DIN 12392
  • Dos cuellos laterales paralelos en ángulo de 90°
  • Con juntas cónicas esmeriladas, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Redondo
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo