Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o contener y recoger productos químicos. Los matraces con fondo redondo de tres cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales paralelos se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03305479
224.28 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Conforme a DIN 12392
- Dos cuellos laterales paralelos en ángulo de 90°
- Con juntas cónicas esmeriladas, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
4 L | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central | |
Redondo |