Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o contener y recoger productos químicos. Los matraces con fondo redondo de tres cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales paralelos se han fabricado con vidrio de borosilicato duradero DURAN™.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03305470
75.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10102001
  • 87.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Descripción
  • Conforme a DIN 12392
  • Dos cuellos laterales paralelos en ángulo de 90°
  • Con juntas cónicas esmeriladas, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
1000 mL
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central
Redondo
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo > Capacidad/Junta de toma: 1000 ml; 29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central