Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros ASTM de gravedad específica Durac™: para líquidos pesados
Disponibles en una gran variedad de modelos que miden la gravedad específica de líquidos pesados y ligeros en varios intervalos, de 0,650 a 2,000
73.50€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. Cumple con las normas E100 de la American Society of Testing Materials (ASTM).
Contenido y almacenamiento Los hidrómetros ASTM deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas.
Para utilizar con (aplicación) Para líquidos pesados
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Número ASTM Intervalo de gravedad específica Exactitud Incrementos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Número ASTM Intervalo de gravedad específica Exactitud Incrementos Precio Cantidad y disponibilidad  
17490274
Ver documentos
H-B Instrument™
B61891-3400
125H Desde 1,000 hasta 1,050 ±0,001 0,001
73.50€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cumplen con los requisitos de precisión para hidrómetros de la ASTM
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura:15,56 °C/15,56 °C (60 °F/60 °F)
Aplicaciones:
Se utilizan normalmente en sectores tales como la alimentación y bebidas, los productos químicos, la farmacología, el transporte y la refrigeración, entre muchos otros.
Certificaciones:
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.Cumplen con las normas E100 de la American Society of Testing Materials (ASTM).
Almacenamiento:
Los hidrómetros ASTM deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro.No deben someterse a temperaturas extremas.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Especificaciones
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. Cumple con las normas E100 de la American Society of Testing Materials (ASTM).
Los hidrómetros ASTM deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas.
Para líquidos pesados
Documentos
Product Certifications
Título del producto
H-B Instrument™ Hidrómetros ASTM de gravedad específica Durac™: para líquidos pesados