Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros ASTM de gravedad específica Durac™: para líquidos pesados
Código de producto. 17490274
Cambiar vista
Click to view available options
Número ASTM:
125H
Intervalo de gravedad específica:
Desde 1,000 hasta 1,050
Exactitud:
±0,001
Incrementos:
0,001
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número ASTM Intervalo de gravedad específica Exactitud Incrementos Tamaño de la unidad
17490274 125H Desde 1,000 hasta 1,050 ±0,001 0,001 cada uno
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17490274 missing translation for 'mfr' H-B Instrument™ missing translation for 'supplierNo' B618913400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.95€
    62.87€ / paquete de 1
    Ahorro 13.08€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Disponibles en una gran variedad de modelos que miden la gravedad específica de líquidos pesados y ligeros en varios intervalos, de 0,650 a 2,000
  • Cumplen con los requisitos de precisión para hidrómetros de la ASTM
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura:15,56 °C/15,56 °C (60 °F/60 °F)
Aplicaciones:
Se utilizan normalmente en sectores tales como la alimentación y bebidas, los productos químicos, la farmacología, el transporte y la refrigeración, entre muchos otros.
Certificaciones:
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.Cumplen con las normas E100 de la American Society of Testing Materials (ASTM).
Almacenamiento:
Los hidrómetros ASTM deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro.No deben someterse a temperaturas extremas.
Informations sur la commande
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Spécification
Número ASTM 125H
Exactitud ±0,001
Incrementos 0,001
Certificaciones/conformidad Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. Cumple con las normas E100 de la American Society of Testing Materials (ASTM).
Longitud (métrico) 260 mm
Contenido y almacenamiento Los hidrómetros ASTM deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas.
Para utilizar con (aplicación) Para líquidos pesados
Intervalo de gravedad específica Desde 1,000 hasta 1,050
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.