Learn More
Macherey-Nagel™ Rollo de papel de pH Duotest™
Featuring two indicator zones for more accurate readings. Macherey Nagel™ Duotest™ pH Paper Rolls give the user the best possible accuracy in pH measurement.
Marca: Macherey-Nagel™ 90305
15.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Dispone de dos zonas indicadoras para obtener lecturas más precisas.Los rollos de papel de pH Macherey Nagel™ Duotest™ ofrecen al usuario lecturas con la mejor precisión posible en la medición del pH.
- Proporciona resultados rápidos y fiables
- Disponible para distintas graduaciones de pH
- Muestra dos colores diferentes para cada valor de pH en intervalos de unidad de pH de 0,3 a 1
- Permite una lectura más precisa y una buena estimación de los valores intermedios
Especificaciones
Desde 7 hasta 10 | |
7,0, 7,3, 7,6, 7,9, 8,2, 8,5, 8,8, 9,1, 9,4, 9,7, 10,0 | |
Papel de pH | |
10 mm |
Rollo | |
1 unidad | |
5 m |