Learn More
Drierite, con indicador, malla de 8, Thermo Scientific Chemicals
Drierita, CaO4S, número CAS-7778-18-9, 7646-79-9, 5 kg, 39,09 %, 0,68 %, CHEBI:31346, 3,25 %, azul, 01,107, 136.13, palabra de señal GHS:Peligro
124.00€ - 737.00€
CAS | 7778-18-9, 7646-79-9 |
---|---|
Fórmula molecular | CaO4S |
Peso molecular (g/mol) | 136.13 |
Número MDL | MFCD00010912 |
Clave InChI | OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L |
PubChem CID | 24497 |
ChEBI | CHEBI:31346 |
SMILES | [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10276750
|
Thermo Scientific Acros
219095000 |
500 g | Frasco de vidrio |
124.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10082880
|
Thermo Scientific Acros
219090020 |
2 kg | Frasco de vidrio |
353.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10722934
|
Thermo Scientific Acros
219090050 |
5 kg | Tambor de plástico |
737.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución tampón con certificación NIST lista para usarIdentificadores de productos químicos
7778-18-9, 7646-79-9 | |
136.13 | |
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L | |
CHEBI:31346 |
CaO4S | |
MFCD00010912 | |
24497 | |
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Especificaciones
Drierite™ | |
Azul | |
7778-18-9, 7646-79-9 | |
MFCD00010912 | |
15, 1708 | |
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L | |
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
136.13 | |
CHEBI:31346 |
With indicator, 8 Mesh | |
Granular | |
CaO4S | |
01,107 | |
SiO2 and insolubles: 0.58% | |
0.29% | |
sulfato de calcio | |
24497 | |
136.13 |
Safety and Handling
Declaración de GHS H:
Puede provocar cáncer en caso de inhalación.
Susceptible de provocar defectos genéticos.
Puede perjudicar la fertilidad.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P:
No respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
Evitar su liberación al medioambiente.
Obtener instrucciones especiales antes del uso.
Usar equipo de protección individual según sea necesario.
No manipular hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Palabra de aviso de GHS:Peligro