Learn More
Drierite, con indicador, malla de 8, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10722934
Drierite, con indicador, malla de 8, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722934 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
5 kg, Tambor de plástico, 5 KG
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
2 Kg
5 KG
500 g
Código de producto. 10722934
Marca: Thermo Scientific Acros 219090050
Solicitar formato a granel o personalizado
Drierita, CaO4S, número CAS-7778-18-9, 7646-79-9, 5 kg, 39,09 %, 0,68 %, CHEBI:31346, 3,25 %, azul, 01,107, 136.13, palabra de señal GHS:Peligro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-18-9, 7646-79-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drierite™
Nombre de nota With indicator, 8 Mesh
Color Azul
Punto de fusión 2642°F
Forma física Granular
Cantidad 5 kg
Fieser 01,107
Índice Merck 15, 1708
Envase Tambor de plástico
Información de solubilidad SiO2 and insolubles: 0.58%
R2O 0.29%
Nombre IUPAC calcio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.13
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteB0155297 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/06/2025 Código de producto
Número de loteB0153047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/06/2025 Código de producto
Número de loteB0153842 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/06/2025 Código de producto
Número de loteB0157430 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2025 Código de producto219095000,219090050,219090020
Número de loteA0467679 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Código de producto219095000,219090050,219090020
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Drierite, with indicator
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cobalt(II) chloride
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Drierite, con indicador, malla de 8, Thermo Scientific Chemicals >