Learn More
Dräger™ Juegos de pruebas simultáneas Haz Mat individuales
Para pruebas simultáneas de cinco gases diferentes
Marca: Dräger™ 8101736
Alertas:
No se debe sustituir ningún otro tipo de tubo con estos kits.
Requires : Se requiere un adaptador y una bomba Dräger (se vende por separado) para la determinación semicuantitativa de gases inorgánicos y vapores orgánicos.
Descripción
Juego de pruebas I. Incluye tubos detectores para cloruro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono, amoníaco y gases nitrosos.
Juego de pruebas II. Incluye tubos detectores para dióxido de azufre, cloro, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y fosgeno.
Conjunto de pruebas III. Incluye tubos detectores para alcoholes, hidrocarburos alifáticos, aromáticos, hidrocarburos clorados y cetonas.
Información de órdenes
Paquetes de 10 juegos de pruebas.
Especificaciones
Juego de pruebas simultáneas II | |
Para pruebas simultáneas de cinco gases diferentes | |
Pruebas para dióxido de azufre, cloro, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y fosgeno |