Learn More
Invitrogen™ Mouse DPPIV (DPP4/CD26) ELISA Kit
ELISA
696.00€ - 2865.00€
Especificaciones
Número de acceso | P28843 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 0,41-100 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,45 ng |
Intervalo de calibración | De 0,45 ng/ml a 100 ng/ml |
Descripción | Kit de ELISA para DPPIV (DPP4), 96 ensayos, 1 kit, especie de ratón, proteasas, familia de proteínas de peptidasas e inhibidores, disciplina de investigación del ciclo y la proliferación celular, enzimoinmunoensayo ligado a enzimas diseñado para la cuantificación y detección de Dppiv (DPP4) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15445263
|
Invitrogen™
EMDPP4 |
96 pruebas |
696.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17165719
|
Invitrogen™
EMDPP4X5 |
5 × 96 pruebas |
2865.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Mouse DPPIV (DPP4/CD26) ELISA quantitates Ms DPPIV in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms DPPIV. Principle of the method The Mouse DPPIV solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La proteína de unión CD26 (dipeptidil peptidasa IV, DPP IV), adenosina deaminasa (ADA) es una proteasa serina homodimérica atípica que pertenece a la familia de la oligopeptidasa prolílica. La CD26 se expresa en las células linfocitarias y se regula al alza durante la activación de las células T. La CD26 también se expresa en las células B activadas y en los linfocitos T citotóxicos naturales y abundantemente en el epitelio. La CD26 está implicada en diversas funciones biológicas, incluida la activación de células T, la adhesión celular con matriz extracelular como fibronectina o colágenos, y la infección por VIH. El entrecruzamiento de la CD26 con este anticuerpo mejora drásticamente la producción de IL-2 inducida por la anti-CD3. La CD26 es idéntica a la proteína-2 compleja de la deaminasa adenosina y al antígeno de activación de células T CD26. Además, la CD26 es una glucoproteína de membrana intrínseca y una exopeptidasa serina que divide los dipéptidos X-prolina del extremo N de polipéptidos. Las alteraciones en la actividad de peptidasa de la CD26 son características de la transformación maligna, y la actividad enzimática aumenta dramáticamente con el grado y la gravedad del tumor. La CD26 se expresa en varios tipos de células sanguíneas, pero también en células que están relacionadas histogenéticamente con los fibroblastos activados. Se han descrito alteraciones en la densidad de la CD26 en monocitos circulantes y linfocitos T de CD4+ durante la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico.
Especificaciones
P28843 | |
0,45 ng | |
Kit de ELISA para DPPIV (DPP4), 96 ensayos, 1 kit, especie de ratón, proteasas, familia de proteínas de peptidasas e inhibidores, disciplina de investigación del ciclo y la proliferación celular, enzimoinmunoensayo ligado a enzimas diseñado para la cuantificación y detección de Dppiv (DPP4) | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Colorimétrico | |
Proteasas, peptidasas e inhibidores | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Cd26,Dpp-4,THAM | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
RUO | |
5 μl de plasma; 5 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
RP23-87G8.2, Cd26, Dpp-4, THAM | |
1 h 20 min |
0,41-100 ng/ml | |
De 0,45 ng/ml a 100 ng/ml | |
DPPIV (DPP4) | |
Biotina | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
TMB | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
13482 | |
Ratón | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Ciclo y proliferación celular | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |