Learn More
Invitrogen™ Mouse DPPIV (DPP4/CD26) ELISA Kit
Código de producto. 17165719
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 17165719
Marca: Invitrogen™ EMDPP4X5
ELISA
The Mouse DPPIV (DPP4/CD26) ELISA quantitates Ms DPPIV in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms DPPIV. Principle of the method The Mouse DPPIV solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La proteína de unión CD26 (dipeptidil peptidasa IV, DPP IV), adenosina deaminasa (ADA) es una proteasa serina homodimérica atípica que pertenece a la familia de la oligopeptidasa prolílica. La CD26 se expresa en las células linfocitarias y se regula al alza durante la activación de las células T. La CD26 también se expresa en las células B activadas y en los linfocitos T citotóxicos naturales y abundantemente en el epitelio. La CD26 está implicada en diversas funciones biológicas, incluida la activación de células T, la adhesión celular con matriz extracelular como fibronectina o colágenos, y la infección por VIH. El entrecruzamiento de la CD26 con este anticuerpo mejora drásticamente la producción de IL-2 inducida por la anti-CD3. La CD26 es idéntica a la proteína-2 compleja de la deaminasa adenosina y al antígeno de activación de células T CD26. Además, la CD26 es una glucoproteína de membrana intrínseca y una exopeptidasa serina que divide los dipéptidos X-prolina del extremo N de polipéptidos. Las alteraciones en la actividad de peptidasa de la CD26 son características de la transformación maligna, y la actividad enzimática aumenta dramáticamente con el grado y la gravedad del tumor. La CD26 se expresa en varios tipos de células sanguíneas, pero también en células que están relacionadas histogenéticamente con los fibroblastos activados. Se han descrito alteraciones en la densidad de la CD26 en monocitos circulantes y linfocitos T de CD4+ durante la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P28843
Intervalo del ensayo De 0,41 ng/ml a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,45 ng/ml
Intervalo de calibración De 0,45 ng/ml a 100 ng/ml
Descripción Kit de ELISA para DPPIV (DPP4), 96 ensayos, 1 kit, especie de ratón, proteasas, familia de proteínas de peptidasas e inhibidores, disciplina de investigación del ciclo y la proliferación celular, enzimoinmunoensayo ligado a enzimas diseñado para la cuantificación y detección de Dppiv (DPP4)
Analitos detectables DPPIV (DPP4)
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteasas, peptidasas e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Tipo de sustrato TMB
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 13482
Símbolo de gen Cd26,Dpp-4,THAM
Especie del huésped Ratón
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Tampón de lavado, Anticuerpo de detección biotinilado, Concentrado de diluyente de ensayo, Estándar, Cubiertas adhesivas para placas, SAV-HRP, Solución de parada, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Cromógeno
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Ciclo y proliferación celular
Volumen de muestra 5 μl de plasma; 5 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP23-87G8.2, Cd26, Dpp-4, THAM
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min