Learn More
Socorex™ Jeringa premium automática de dos anillos Dosys™
Dosifique con excelente reproducibilidad utilizando una jeringa automática con asa de dos anillos resistente a la corrosión. La jeringa premium automática de dos anillos Dosys™ Socorex™ se ajusta a cualquier mano cómodamente y requiere un esfuerzo mínimo para realizar un trabajo eficiente incluso durante las sesiones de dispensación largas.
255.00€ - 279.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
Incluye | Jeringa, tubo de alimentación de silicona de 1M, lastre, manguito de protección de PVC, cánulas de aspiración, dosificación y ventilación, juego de repuestos para válvula, instrucciones de funcionamiento. |
Tipo de producto | Jeringa automática, dos anillos |
Modelo | Premium 164 Dosys™ |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10233112
|
Socorex™
164.0501 |
De 0,1 a 1 ml |
255.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10793473
|
Socorex™
164.0502 |
De 0,3 a 2 ml |
255.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10111542
|
Socorex™
164.0505 |
0,5 A 5 mL |
279.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Asa de dos anillos.
- Jeringa automática autorellenable.
- Sistema de válvula de Luer Lock desmontable.
- Alta resistencia a productos químicos.
- Resistente a la corrosión.
- Óptimo equilibrio de manos y ergonomía.
- Se ajusta a cualquier mano.
- Requiere un esfuerzo mínimo.
- Ajuste de volumen rápido y fiable.
- Alta reproducibilidad gracias a la tuerca de bloqueo de seguridad en un tornillo micrométrico.
- Émbolo de acero inoxidable de alta precisión.
- Cuerpo de vidrio esmerilado.
- Recorrido del émbolo y apriete suaves sin junta tórica.
- Fácil de desmontar para una limpieza eficiente y la sustitución de piezas si es necesario.
- Esterilizables en autoclave (excepto el manguito protector de PVC).
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Jeringa, tubo de alimentación de silicona de 1M, lastre, manguito de protección de PVC, cánulas de aspiración, dosificación y ventilación, juego de repuestos para válvula, instrucciones de funcionamiento. | |
Premium 164 Dosys™ | |
Luer Lock |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
Jeringa automática, dos anillos | |
1 unidad | |
Sí |