Learn More
Socorex™ Jeringa premium automática de dos anillos Dosys™
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,1 a 1 ml
De 0,3 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Asa de dos anillos.
- Jeringa automática autorellenable.
- Sistema de válvula de Luer Lock desmontable.
- Alta resistencia a productos químicos.
- Resistente a la corrosión.
- Óptimo equilibrio de manos y ergonomía.
- Se ajusta a cualquier mano.
- Requiere un esfuerzo mínimo.
- Ajuste de volumen rápido y fiable.
- Alta reproducibilidad gracias a la tuerca de bloqueo de seguridad en un tornillo micrométrico.
- Émbolo de acero inoxidable de alta precisión.
- Cuerpo de vidrio esmerilado.
- Recorrido del émbolo y apriete suaves sin junta tórica.
- Fácil de desmontar para una limpieza eficiente y la sustitución de piezas si es necesario.
- Esterilizables en autoclave (excepto el manguito protector de PVC).
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
| Incluye | Jeringa, tubo de alimentación de silicona de 1M, lastre, manguito de protección de PVC, cánulas de aspiración, dosificación y ventilación, juego de repuestos para válvula, instrucciones de funcionamiento. |
| Tipo de producto | Jeringa automática, dos anillos |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Modelo | Premium 164 Dosys™ |
| Cantidad | 1 unidad |
| Precisión | <0,6% a <0,4% |
| Volumen (métrico) | De 0,3 a 2 ml |
| Tipo de conexión | Luer Lock |
| Mostrar más |