Learn More
Dopamine D1R/DRD1 Antibody (SG2-D1a), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
172.00€ - 520.00€
Especificaciones
Antígeno Dopamine D1R/DRD1
Clon SG2-D1a
Concentración 1.0 mg/mL
Dilución Western Blot 1:200-1:500, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported in scientific literature (PMID 31462765), Immunohistochemistry-Frozen 1:1000, Immunohistochemistry Free-Floating
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Free Floating)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18294380
Ver documentos
Bio-Techne
NB110-60017SS
0.025 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
18758793
Ver documentos
Novus Biologicals
NB110-60017
0.1 mL
520.00€
0.10 ml
Descripción
Descripción
Dopamine D1R/DRD1 Monoclonal specifically detects Dopamine D1R/DRD1 in Mouse, Rat, Bovine (Negative), Canine (Negative), Human (Negative), Porcine (Negative), Rabbit (Negative), Sheep (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only
Título del producto
Dopamine D1R/DRD1 Antibody (SG2-D1a), Novus Biologicals™