Learn More
Dopamine D1R/DRD1 Antibody (SG2-D1a), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Bio-Techne NB110-60017SS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18294380
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Dopamine D1R/DRD1 Monoclonal specifically detects Dopamine D1R/DRD1 in Mouse, Rat, Bovine (Negative), Canine (Negative), Human (Negative), Porcine (Negative), Rabbit (Negative), Sheep (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Dopamine D1R/DRD1 Antibody (SG2-D1a), Novus Biologicals™ > 0.025mL; Unlabeled
For Research Use Only