Learn More
DNMT3A / DNA Methyltransferase 3 Alpha Mouse, Clone: PCRP-DNMT3A-1E2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1788-MSM1-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15979887
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
DNMT3A / DNA Methyltransferase 3 Alpha
Nuclear
PCRP-DNMT3A-1E2
Unconjugated
Mouse
102kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
1788
IgG1
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human DNMT3A protein
HeLa cells orPlacenta
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DNMT3A / DNA Methyltransferase 3 Alpha Mouse, Clone: PCRP-DNMT3A-1E2, enQuireBio™ > 20 μg