missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNMT3A / DNA Methyltransferase 3 Alpha Mouse, Clone: PCRP-DNMT3A-1E2, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DNMT3A / DNA Methyltransferase 3 Alpha |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry |
| Localización celular | Nuclear |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PCRP-DNMT3A-1E2 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human DNMT3A protein |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?