missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ DNCL2A Recombinant Protein

Marca:  Abnova™ H00083658-P01.25ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16165403

  • 521.00€ / 25 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH02481
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
33.99
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 μg
VVNTEGIPIKSTMDNPTTTQYASLMHSFILKARSTVRDIDPQNDLTFLRIRSKKNEIMVAPDKDYFLIVIQNPTE
BITH/BLP/DNCL2A/DNLC2A/ROBLD1
DYNLRB1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
83658
DNCL2A (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DYNLRB1
Human
Recombinant
Solution
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Abnova™ DNCL2A Recombinant Protein > 25μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado