Learn More
Invitrogen™ Mouse DKK1 ELISA Kit
ELISA
678.00€ - 5110.00€
Especificaciones
Número de acceso | O54908 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 24,58-6000 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 25 pg |
Intervalo de calibración | De 25 pg/mL a 6000 pg/ml |
ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15435263
|
Invitrogen™
EMDKK1 |
96 pruebas |
678.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17884230
|
Invitrogen™
EMDKK1X10 |
10 × 96 pruebas |
5110.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17155719
|
Invitrogen™
EMDKK1X5 |
5 × 96 pruebas |
2865.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El ensayo ELISA de Dkk-1 de ratón cuantifica el Ms Dkk-1 en suero de ratón, plasma o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente Ms Dkk-1 natural y recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para Dkk-1 de ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
DKK-1 is a member of the DKK protein family which also includes DKK-2, DKK-3 and DKK-4. DKK-1 was originally identified as a Xenopus head-forming molecule that behaves as an antagonist for Wnt signaling. Subsequent studies have shown that DKK-1 and DKK-4 play important regulatory roles in the Wnt/beta-catenin signaling pathway by forming inhibitory complexes with LDL receptor-related proteins 5 and 6 (LRP5 and LRP6), which are essential components of the Wnt/beta-catenin signaling system. LRP5 and LRP6 are single-pass transmembrane proteins that appear to act as co-receptors for Wnt ligands involved in the Wnt/beta-catenin signaling cascade. It has been suggested that by inhibiting Wnt/beta-catenin signaling, which is essential for posterior patterning in vertebrates, DKK-1 permits anterior development. This notion is supported by the finding that mice deficient of DKK-1 expression lack head formation and die during embryogenesis.Especificaciones
O54908 | |
25 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ratón | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Dkk1 | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Revelado | |
De 2 °C a 8 °C | |
Ratón | |
4 h 45 min |
24,58-6000 pg/ml | |
De 25 pg/mL a 6000 pg/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30L de ratón, CD30, CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
13380 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
mdkk-1 | |
1 h 20 min |