Learn More
Invitrogen™ Mouse DKK1 ELISA Kit
Código de producto. 17155719
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
17155719 5 × 96 pruebas cada uno
15435263 96 pruebas 1 set
17884230 10 × 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17155719
Marca: Invitrogen™ EMDKK1X5
ELISA
El ensayo ELISA de Dkk-1 de ratón cuantifica el Ms Dkk-1 en suero de ratón, plasma o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente Ms Dkk-1 natural y recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para Dkk-1 de ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Este gen codifica una proteína que forma parte de la familia Dickkopf. Es una proteína secretada con dos regiones ricas en cisteína y está involucrada en el desarrollo embrionario mediante su inhibición de la vía de señalización de WNT. Los niveles elevados de DKK1 en el plasma de la médula ósea y la sangre periférica se asocian con la presencia de lesiones óseas osteolíticas en pacientes con mieloma múltiple.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O54908
Intervalo del ensayo De 24,58 pg/ml a 6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 25 pg/ml
Intervalo de calibración De 25 pg/ml a 6000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30L de ratón, CD30, CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 13380
Símbolo de gen Dkk1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Cromógeno, Anticuerpo de detección biotinilado, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Concentrado de diluyente de ensayo, Solución de parada, Estándar, Cubiertas adhesivas para placas, Tampón de lavado, SAV-HRP
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo mdkk-1
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min