Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC OmniPac™ PAX-500
Cuando necesite separar especies aniónicas y neutras en un solo ciclo, utilice esta columna de modo mixto compatible con disolventes.
622.00€ - 1655.00€
Especificaciones
Tipo de columna | Modo mixto |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | fase inversa e intercambio iónico |
Presión máxima | 4000 psi (275 bar) |
Tamaño de partículas | 8,5 μm |
Fase estacionaria | Amina cuaternaria de alcanol |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11301723
|
Thermo Scientific™
042152 |
250 mm |
1655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11311723
|
Thermo Scientific™
042153 |
50 mm |
622.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Cuando necesite separar especies aniónicas y neutras en un solo ciclo, utilice la columna Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500. Con propiedades de intercambio de aniones y de fase inversa, esta columna de modo mixto basada en polímeros es compatible con disolventes y estable en todo el intervalo de pH de 1-14. Los disolventes se pueden utilizar para afectar a la selectividad, así como para eliminar contaminantes con el fin de prolongar la vida útil de la columna. La columna OmniPac PAX-500 es ideal para el análisis de una amplia gama de compuestos.
La columna OmniPac PAX-500 es ideal para el análisis de alcoholes, alcanolaminas, antihistamínicos, agentes antiinflamatorios, ácidos aromáticos, ácidos inorgánicos, péptidos, purinas y pirimidinas, sulfonamidas, surfactantes aniónicos sulfonados y vitaminas solubles en agua.- El núcleo hidrofóbico macroporoso proporciona retención de fase inversa y está recubierto con una capa de gránulos de látex de intercambio de aniones para la retención de intercambio de aniones.
- Capacidad de intercambio iónico de aproximadamente 40 μeq/columna
- 100 % compatibles con disolventes y siempre se deben procesar con al menos un 1 % de disolvente orgánico en la fase móvil
Especificaciones
Modo mixto | |
4000 psi (275 bar) | |
Amina cuaternaria de alcanol | |
De 0 a 14 | |
Each | |
L50 | |
Responsibly packaged |
fase inversa e intercambio iónico | |
8,5 μm | |
Polímero esférico microporoso | |
1200Å | |
300 m²/g | |
4 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.