Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC OmniPac™ PAX-500
Código de producto. 11311723 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11311723 50 mm cada uno
11301723 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311723 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 042153
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cuando necesite separar especies aniónicas y neutras en un solo ciclo, utilice esta columna de modo mixto compatible con disolventes.
Cuando necesite separar especies aniónicas y neutras en un solo ciclo, utilice la columna Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500. Con propiedades de intercambio de aniones y de fase inversa, esta columna de modo mixto basada en polímeros es compatible con disolventes y estable en todo el intervalo de pH de 1-14. Los disolventes se pueden utilizar para afectar a la selectividad, así como para eliminar contaminantes con el fin de prolongar la vida útil de la columna. La columna OmniPac PAX-500 es ideal para el análisis de una amplia gama de compuestos.
La columna OmniPac PAX-500 es ideal para el análisis de alcoholes, alcanolaminas, antihistamínicos, agentes antiinflamatorios, ácidos aromáticos, ácidos inorgánicos, péptidos, purinas y pirimidinas, sulfonamidas, surfactantes aniónicos sulfonados y vitaminas solubles en agua.
  • El núcleo hidrofóbico macroporoso proporciona retención de fase inversa y está recubierto con una capa de gránulos de látex de intercambio de aniones para la retención de intercambio de aniones.
  • Capacidad de intercambio iónico de aproximadamente 40 μeq/columna
  • 100 % compatibles con disolventes y siempre se deben procesar con al menos un 1 % de disolvente orgánico en la fase móvil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tipo de columna Modo mixto
Para utilizar con (aplicación) fase inversa e intercambio iónico
Presión máxima 4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas 8,5 μm
Fase estacionaria Amina cuaternaria de alcanol
Material de embalaje Polímero esférico microporoso
pH De 0 a 14
Tamaño de poro 1200Å
Cantidad Each
Área de la superficie 300 m²/g
Tipo USP L50
Longitud (métrico) 50 mm
Diámetro (métrico) 4 mm
Características ecológicas FSC
Afficher plus Afficher moins
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.