Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ NS 1
Consiga separaciones de alta eficacia de compuestos ionizables hidrófobos con estas columnas de fase reversa poliméricas.
Marca: Thermo Scientific™ 088762
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
Descripción
Consiga separaciones de alta eficacia de compuestos ionizables hidrófobos con precolumnas y columnas de análisis Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 µm. Ideales para la cromatografía de supresión iónica o de pares iónicos, estas columnas de fase reversa a base de polímero ofrecen una resolución y una forma de los picos excelentes. El empaquetado es un polímero de etilvinilbenceno con una amplia superficie macroporoso neutro entrecruzado con divinilbenceno al 55 %, lo que garantiza la resistencia de las columnas IonPac NS1 a los disolventes, los ácidos y las bases además de permitir el uso de eluyente de pH 0 a 14.
Columnas a base de polímero para separaciones de fase reversa eficaces- Ideales para la separación de moléculas grandes con cargas localizadas como los surfactantes
- Se pueden usar para aplicaciones de fase reversa poliméricas tradicionales
- Uso con la cromatografía de pares iónicos para separaciones complejas
- Disponible en tamaños de partículas de 5 y 10 μm
Use las columnas IonPac NS1 para realizar separaciones fiables de varios compuestos: ácidos carboxílicos alifáticos de alto peso molecular, sulfatos y sulfonatos alquílicos y aromáticos, iones de amonio cuaternario, vitaminas hidrosolubles, óxidos de azufre, complejos de cianuro metálico, fenoles
Especificaciones
Modo mixto | |
Fase inversa, emparejamiento de iones y supresión de iones | |
10 μm | |
Polímero de etilvinilbenceno macroporoso | |
250 mm |
1 mL/min | |
1700 psi (117 bar) | |
Divinilbenceno | |
Desde 0 hasta 14 | |
2 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.