Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ NS 1
Código de producto. p-4524123 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
35 mm
50 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
10 μm
Tipo de columna:
Modo mixto
Unit Size:
1 PCS
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11391693
Brand: Thermo Scientific™ 035321
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Consiga separaciones de alta eficacia de compuestos ionizables hidrófobos con estas columnas de fase reversa poliméricas.
Consiga separaciones de alta eficacia de compuestos ionizables hidrófobos con precolumnas y columnas de análisis Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm. Ideales para la cromatografía de supresión iónica o de pares iónicos, estas columnas de fase reversa a base de polímero ofrecen una resolución y una forma de los picos excelentes. El empaquetado es un polímero de etilvinilbenceno con una amplia superficie macroporoso neutro entrecruzado con divinilbenceno al 55 %, lo que garantiza la resistencia de las columnas IonPac NS1 a los disolventes, los ácidos y las bases además de permitir el uso de eluyente de pH 0 a 14.
Columnas a base de polímero para separaciones de fase reversa eficaces
  • Ideales para la separación de moléculas grandes con cargas localizadas como los surfactantes
  • Se pueden usar para aplicaciones de fase reversa poliméricas tradicionales
  • Uso con la cromatografía de pares iónicos para separaciones complejas
  • Disponible en tamaños de partículas de 5 y 10 μm
Aplicaciones clave
Use las columnas IonPac NS1 para realizar separaciones fiables de varios compuestos: ácidos carboxílicos alifáticos de alto peso molecular, sulfatos y sulfonatos alquílicos y aromáticos, iones de amonio cuaternario, vitaminas hidrosolubles, óxidos de azufre, complejos de cianuro metálico, fenoles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de columna Modo mixto
Entrecruzamiento 55 % DVB
Caudal 1 mL/min
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de pares de iones o fase reversa
Hidrofobicidad Alto
Presión máxima 4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas 10 μm
Fase estacionaria Etilvinilbenceno/divinilbenceno
Tipo Mixed Mode
Formato Calibre estándar
Material de embalaje Polímero esférico, entrecruzado, macroporoso
pH De 0 a 14
Disolventes De 0 a 100 % de disolventes para HPLC
Longitud (métrico) 250 mm
Diámetro (métrico) 4 mm
Características ecológicas Responsibly packaged
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.