Learn More
Dimetilamonio-dimetilcarbamato, relación dióxido de carbono/dimetilamina <2:1, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4137-10-4 | C5H14N2O2 | 134.18 g/mol
25.35€ - 230.00€
CAS | 4137-10-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H14N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 134.18 |
Número MDL | MFCD00029888 |
Clave InChI | JIYXHCMRGZVYMA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | DIMCARB |
Nombre IUPAC | dimetilamina; ácido dimetilcarbámico |
SMILES | CNC.CN(C)C(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10571544
|
Thermo Scientific Acros
292900250 |
25 g | Frasco de vidrio |
25.35€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10730571
|
Thermo Scientific Acros
292901000 |
100 g | Frasco de vidrio |
66.90€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10582261
|
Thermo Scientific Acros
292905000 |
500 g | Frasco de vidrio |
230.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de faseIdentificadores de productos químicos
4137-10-4 | |
134.18 | |
JIYXHCMRGZVYMA-UHFFFAOYSA-N | |
dimetilamina; ácido dimetilcarbámico |
C5H14N2O2 | |
MFCD00029888 | |
DIMCARB | |
CNC.CN(C)C(O)=O |
Especificaciones
Dimethylammonium-dimethylcarbamate | |
De incoloro a amarillo | |
60°C to 61°C | |
Auténtico | |
((CH3)2NH2)·(CH3)2NCO2) | |
MFCD00029888 | |
DIMCARB | |
JIYXHCMRGZVYMA-UHFFFAOYSA-N | |
dimetilamina; ácido dimetilcarbámico | |
84.3 mPa.s (20°C) | |
Líquido |
4137-10-4 | |
1.0500g/mL | |
13°C | |
C5H14N2O2 | |
1.4520 to 1.456 | |
1.05 | |
Solubility in water: may decompose. Other solubilities: forming carbon dioxide,dimethylamine | |
CNC.CN(C)C(O)=O | |
134.18 | |
134.18 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Líquido y vapor altamente inflamables.
Declaración de GHS P
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llevar protección para los ojos/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- Dimethylammonium-dimethylcarbamate, ratio carbon dioxide/dimethylamine <2.0/1
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.