Learn More
Dimetilamonio-dimetilcarbamato, relación dióxido de carbono/dimetilamina <2:1, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10571544 25 g Frasco de vidrio 25 g
10730571 100 g Frasco de vidrio 100 g
10582261 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10571544 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 292900250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4137-10-4 | C5H14N2O2 | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4137-10-4
Fórmula molecular C5H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00029888
Clave InChI JIYXHCMRGZVYMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo DIMCARB
Nombre IUPAC dimetilamina; ácido dimetilcarbámico
SMILES CNC.CN(C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylammonium-dimethylcarbamate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 60°C to 61°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ((CH3)2NH2)·(CH3)2NCO2)
Índice de refracción 1.4520 to 1.456
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: forming carbon dioxide,dimethylamine
Viscosidad 84.3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylammonium-dimethylcarbamate, ratio carbon dioxide/dimethylamine <2.0/1
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.