Learn More
Dimetil-β-ciclodextrina, β-ciclodextrina metilada, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 51166-71-3 | C56H98O35 | 1331.4 g/mol
104.00€ - 351.00€
CAS 51166-71-3
Fórmula molecular C56H98O35
Peso molecular (g/mol) 1331.4
Número MDL MFCD00011616
Clave InChI QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Sinónimo 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
PubChem CID 10171019
SMILES COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10328230
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
235530010
1 g
104.00€
1 g
10045413
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
235530050
5 g
351.00€
5 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dimetil-β-ciclodextrina, β-ciclodextrina metilada, 96 %, Thermo Scientific Chemicals