Learn More
Dimetil-β-ciclodextrina, β-ciclodextrina metilada, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10045413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10045413 5 g 5 GR
10328230 1 g 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10045413 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 235530050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00€
    317.65€ / 5 g
    Ahorro 61.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 51166-71-3 | C56H98O35 | 1331.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51166-71-3
Fórmula molecular C56H98O35
Peso molecular (g/mol) 1331.4
Número MDL MFCD00011616
Clave InChI QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Sinónimo 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
PubChem CID 10171019
SMILES COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl-β-cyclodextrin, methylated β-cyclodextrins
Punto de fusión 298.0°C to 310.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo (on dry basis) calculated
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica +163° (20°C c=1,water)
Rotación específica + 163.00
Información de solubilidad Solubility in water: >330g/l (25°C). Other solubilities: <10g/l boiling water,>250g/l methanol,chloroform,dmso,dmf and,methylene chloride (25°C),<50g/l acetone (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 1331.4
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino