Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Digital Titrator Cartridge
Determination by Digital Titration.
Marca: Hach Pacific Pty Ltd 1439701
Descripción
Determinación mediante valoración digital.
- Resultados precisos: cuándo y dónde los necesite
- Rápido y flexible
- Versátil
- Económico
- Resultados precisos: cuándo y dónde los necesite Los métodos del valorador digital utilizan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de valorador concentrado para permitir los análisis en el laboratorio, la fábrica o el campo.
- Rápido y flexible Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los valoradores en segundos. Sin limpieza ni enjuague de buretas.
- Versátil: Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros/intervalos.
- Opción económica Los valoradores concentrados permiten entre 40 y 100 valoraciones típicas por cartucho.
- Número de pruebas: 40 – 100
- Plataforma: Valorador digital
Especificaciones
Especificaciones
1,128 N | |
Cartucho de valorador digital | |
De 10 a 100 mg/l de Cl- | |
Nitrato de plata |
Seguridad y manipulación
- 14397-01 Silver Nitrate 1,128 N
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.