missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Pacific Pty Ltd Digital Titrator Cartridge

Código de producto. p-7191840
Change view
Click to view available options
Tipo:
EDTA
Nitrato de plata
Concentración:
0,0800 M
1,128 N
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Concentración unitSize
12854883 EDTA 0,0800 M cada uno
15659524 Nitrato de plata 1,128 N cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12854883

Marca: Hach Pacific Pty Ltd 1436401

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Determination by Digital Titration.

Determinación mediante valoración digital.

  • Resultados precisos: cuándo y dónde los necesite
  • Rápido y flexible
  • Versátil
  • Económico

  • Resultados precisos: cuándo y dónde los necesite
  • Los métodos del valorador digital utilizan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de valorador concentrado para permitir los análisis en el laboratorio, la fábrica o el campo.
  • Rápido y flexible
  • Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los valoradores en segundos. Sin limpieza ni enjuague de buretas.
  • Versátil:
  • Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros/intervalos.
  • Opción económica
  • Los valoradores concentrados permiten entre 40 y 100 valoraciones típicas por cartucho.

    Especificaciones

  • Número de pruebas: 40 – 100
  • Plataforma: Valorador digital

Especificaciones

Concentración 0,0800 M
Para utilizar con (aplicación) Cartucho de valorador digital
temp De 10 a 160 mg/l de CaCO3
Tipo EDTA
compliance-icons
Nombre del producto
  • TitraVer Solution (Sodium EDTA)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: EDTA tetrasodium
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.