Learn More
Aalborg™ Caudalímetro de masa de aire total
Utilice un teclado local de cuatro botones y una pantalla LCD para acceder a todas las funciones del caudalímetro. El caudalímetro de masa digital Aalborg™ admite ajustes automáticos de desviación cero del sensor.
Marca: Aalborg™ DFMS-010581
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alarma de flujo
- Los límites de la ALARMA de flujo de gas alto y bajo se pueden preprogramar mediante el teclado o de forma remota a través de la interfaz digital. Las condiciones de ALARMA se hacen realidad cuando la lectura del flujo actual es igual o superior/inferior a los valores correspondientes de los niveles de alarma alta y baja. La acción de alarma se puede asignar con un intervalo de retardo preestablecido (0-3600 segundos) para activar el contacto más cercano (separado para alarma alta y baja).
- Alarma de presión
- Los límites de la ALARMA de presión de gas alta y baja se pueden preprogramar mediante el teclado o de forma remota a través de la interfaz digital. Las condiciones de alarma de presión se hacen realidad cuando la lectura de la presión actual es igual o superior a los valores correspondientes de los ajustes de alarma de presión alta o igual o inferior a los valores correspondientes de los ajustes de alarma de presión baja. La acción de alarma se puede asignar para activar el contacto más cercano (separado para alarma de presión alta y baja).
- Alarma de temperatura
- Los límites de la ALARMA de temperatura de gas alta y baja se pueden preprogramar mediante el teclado o de forma remota a través de la interfaz digital. Las condiciones de alarma de temperatura se hacen realidad cuando la lectura de la temperatura actual es igual o superior a los valores correspondientes de los ajustes de alarma de temperatura alta o igual o inferior a los valores correspondientes de los ajustes de alarma de temperatura baja. La acción de alarma se puede asignar para activar el contacto más cercano (separado para alarma de temperatura alta y baja).
- Unidades de ingeniería
- Los puntos de ajuste de flujo, el flujo de gas medido y los datos del totalizador asociados se escalan directamente en unidades de ingeniería a través del teclado del panel frontal o la interfaz digital.
Certifications
NIST
Especificaciones
Caudalímetro | |
De 0 a 10 ml/min | |
Conexiones de compresión estándar de 0,63 cm | |
±0,15 % (escala completa) |
± 1% | |
De 5 a 100 psi (de 0,34 a 6,8 bar) | |
Caudalímetro de masa de acero inoxidable | |
De 0 °C a 50 °C |
Título del producto
Aalborg™ Caudalímetro de masa de aire total > Caudal de aire: De 0 a 10 ml/min
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido