Learn More
Aalborg™ Caudalímetro de masa de aire total
Click to view available options
Caudal de aire:
De 0 a 10 ml/min
De 20 a 50 LPM
Modelo:
Caudalímetro de masa de acero inoxidable
Caudalímetro de masa de aire total
Caudalímetro de masa digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Capacidad de multipunto de hasta 255 unidades (para opción RS-485)
- Almacena datos de calibración de hasta diez gases diferentes
- Admite diez unidades de ingeniería diferentes, incluidas las definidas por el usuario
- El totalizador de 12 dígitos programable indica el volumen total de gas
- Límites de alarma de flujo para flujo de gas alto y bajo con salida de relé
- Límites de alarma de presión para presión de gas alta y baja con salida de relé
- Límites de alarma de temperatura para temperatura de gas alta y baja con salida de relé
- Pantalla LCD grande de 128 x 64 con teclado de cuatro botones y con retroiluminación
- Digital (RS-232 o RS-485), las salidas analógicas funcionan simultáneamente
- Factores de conversión internos para hasta 32 gases
- Corrección a cero automática
- Pruebas de autodiagnóstico
Certifications
NIST
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro |
| Exactitud | ± 1% |
| Caudal de aire | De 20 a 50 LPM |
| Tasa de presión | De 5 a 100 psi (de 0,34 a 6,8 bar) |
| Conexiones | Conexiones de compresión estándar de 0,63 cm |
| Modelo | Caudalímetro de masa digital |
| Repetibilidad | ±0,15 % (escala completa) |
| máx. (imperial) | De 32 °F a 122 °F |
| Temperatura (métrico) | De 0 °C a 50 °C |