missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Dicromato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, Cr2O7-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11359168

Dicromato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, Cr2O7-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7052106
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11359168

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042565.AE

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

Número MDL MFCD01093393

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dichromate, Ion chromatography standard solution
Nombre de nota Cr2O7-2 1000μg/mL
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Grado Specpure™

Certificados

Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.

5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1387753 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Código de producto042565.AE,042565.AP
Número de lote1386246 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Código de producto042565.AE,042565.AP
Número de lote1274353 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Código de producto042565.AE,042565.AP
Número de lote10134960 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Código de producto042565.AE,042565.AP
Número de lote31-374093S Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Código de producto042565.AE,042565.AP

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Dicromato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, Cr2O7-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado